3'-Chloracetophenon

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 1-(3-Chlorphenyl)ethanon, m-Chloracetophenon, 3-Chlor-1-acetylbenzol

58488020-25G
MOLE58488020-25GEA 71.6 EUR
MOLE58488020-25G
3'-Chloracetophenon
3'-Chloracetophenon
Formel: C₈H₇ClO
Molecular Weight: 154,6 g/mol
Siedepunkt: 241 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,184 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000593
CAS-Nummer: 99-02-5
EINECS: 202-721-8
UN: 3416
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR