5-(3-Pyridyl)-1H-tetrazol
Lieferant: Molekula
Synonyme:
3-(2H-Tetrazol-5-yl)pyridine
58528284-1G
MOLE58528284-1GEA
0
EUR
MOLE58528284-1G
5-(3-Pyridyl)-1H-tetrazol
5-(3-Pyridyl)-1H-tetrazole
Formel:
C₆H₅N₅ Molecular Weight: 147,14 g/mol |
MDL:
MFCD00040281 CAS-Nummer: 3250-74-6 EINECS: 426-810-8 |