1,3-Indandion
Lieferant: Molekula
Synonyme: 1,3-Dioxoindan
59546457-25G
MOLE59546457-25GEA 0 EUR
MOLE59546457-25G
1,3-Indandion
1,3-Indandion
Formel: C₉H₆O₂
Molecular Weight: 146,15 g/mol
Siedepunkt: 283 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 129…132 °C
Dichte: 1,37 g/cm³ (21 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003779
CAS-Nummer: 606-23-5
EINECS: 210-109-7