G418 Disulfat
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyme:
G-418 Sulfat, G418 Sulfat, Geneticin®, G-418 Disulfat
59693889
MOLE59693889EA
0
EUR
MOLE59693889
G418 Disulfat
G418 disulphate
Formel:
C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂ Molecular Weight: 692,72 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00058314 CAS-Nummer: 108321-42-2 |