3-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme:
3-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid, (3-Hydroxymethyl)phenylboronic acid
59697211-1G
MOLE59697211-1GEA
0
EUR
MOLE59697211-1G
3-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure
3-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₉BO₃ |
MDL:
MFCD01317846 CAS-Nummer: 87199-15-3 |