(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylendiamin
Lieferant: Molekula
Synonyme:
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenyl-1,2-ethandiamin
59906939-1G
MOLE59906939-1GEA
0
EUR
MOLE59906939-1G
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylendiamin
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylendiamin
Formel:
C₁₄H₁₆N₂ Molecular Weight: 212,29 g/mol |
MDL:
MFCD00082769 CAS-Nummer: 35132-20-8 |