3-Cyanbenzoesäure
Lieferant: Molekula
Achtung
60148293-25G
MOLE60148293-25GEA 0 EUR
MOLE60148293-25G
3-Cyanbenzoesäure
3-Cyanbenzoesäure
Formel: C₈H₅NO₂
Molecular Weight: 147.13 g/mol
Schmelzpunkt: 219
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002486
CAS-Nummer: 1877-72-1
EINECS: 217-511-1