Metacetamol

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: N-(3-Hydroxyphenyl)acetamid, 3-Acetamidophenol, 3'-Hydroxyacetanilid, N-Acetyl-3-aminophenol, Ethansäure(3-hydroxyphenyl)amid

60414027-100G
MOLE60414027-100GEA 0 EUR
MOLE60414027-100G
Metacetamol
Metacetamol
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151,16 g/mol
Siedepunkt: 351 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 147…150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002263
CAS-Nummer: 621-42-1
EINECS: 210-687-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR