Natriumalginat
Lieferant: Molekula
Synonyme: Algin Natriumsalz, Alginsäure Natriumsalz
60689063-1KG
MOLE60689063-1KGEA 0 EUR
MOLE60689063-1KG
Natriumalginat
Natriumalginat
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081310
CAS-Nummer: 9005-38-3