1-Brom-3,5-bis(trifluormethyl)benzol

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 3,5-Bis(trifluormethyl)brombenzol, 5-Brom-α,α,α,β,β,β-Hexafluor-m-xylol, 1,3-Bis(trifluormethyl)-5-brombenzol, 1-Brom-3,5-bis(trifluormethyl)benzol

60925449-25G
MOLE60925449-25GEA 0 EUR
MOLE60925449-25G
1-Brom-3,5-bis(trifluormethyl)benzol
1-Brom-3,5-bis(trifluormethyl)benzol
Formel: C₈H₃BrF₆
Molecular Weight: 293,01 g/mol
Siedepunkt: 152…155 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –16 °C
Dichte: 1,7048 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000381
CAS-Nummer: 328-70-1
EINECS: 206-334-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR