3'-Fluoracetophenon

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: m-Fluoracetophenon

61250889-5G
MOLE61250889-5GEA 0 EUR
MOLE61250889-5G
3'-Fluoracetophenon
3'-Fluoracetophenon
Formel: C₈H₇FO
Molecular Weight: 138,14 g/mol
Siedepunkt: 204 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –3 °C
Dichte: 1,12 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000338
CAS-Nummer: 455-36-7
EINECS: 207-245-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR