Quecksilber(II)sulfat 200 g/l in wässriger Lösung
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: Quecksilbersulfat
61441891-1L
MOLE61441891-1LEA 0 EUR
MOLE61441891-1L
Quecksilber(II)sulfat 200 g/l in wässriger Lösung
Quecksilber(II)sulfat
Formel: HgSO₄
Molecular Weight: 296,65 g/mol
MDL: MFCD00011047
CAS-Nummer: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN: 2922
ADR: 8,II