Acetylthiocholinchlorid
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Acetylthiocholiniumchlorid, (2-Acetylthioethyl)trimethylammoniumchlorid
61538581-1G
MOLE61538581-1GEA
201
EUR
MOLE61538581-1G
Acetylthiocholinchlorid
Acetylthiocholinchlorid
Formel:
H₃CC(S)O(CH₂)₂N(CH₃)₃Cl Molecular Weight: 197,73 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00038727 CAS-Nummer: 6050-81-3 EINECS: 227-953-7 |