Vanillin ≥99,5%

Lieferant: Molekula
Achtung

61624662-1KG
MOLE61624662-1KGEA 0 EUR
MOLE61624662-1KG
Vanillin ≥99,5%
Vanillin
Formel: C₈H₈O₃
Siedepunkt: 353 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 81…83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006942
CAS-Nummer: 121-33-5
EINECS: 204-466-8
Merck Index: 12,10068
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd6583c5aea50cd090e103650a05eab491b4d38e&vid=535f9a4c80d51d7343126ae5e79c6c83b3beefa7&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR