Guanidiniumnitrat

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: Guanidin-Nitrat, Aminomethansäureamidiniumnitrat

62000611-1KG
MOLE62000611-1KGEA 116 EUR
MOLE62000611-1KG
Guanidiniumnitrat
Guanidiniumnitrat
Formel: CH₆N₄O₃
Molecular Weight: 122,08 g/mol
Schmelzpunkt: 211…214 °C
Dichte: 1,432 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00013028
CAS-Nummer: 506-93-4
EINECS: 208-060-1
UN: 1467
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,04578

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR