1,3-Cyclopentandion
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Cyclopentane-1,3-dione
62413562-5G
MOLE62413562-5GEA
0
EUR
MOLE62413562-5G
1,3-Cyclopentandion
1,3-Cyclopentandion
Formel:
C₅H₆O₂ Molecular Weight: 98,1 g/mol Schmelzpunkt: 149…152 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00001405 CAS-Nummer: 3859-41-4 EINECS: 223-372-8 |