4-Nitrobenzylchlorformiat
Lieferant: Molekula
Synonyme:
4-Nitrobenzyl carbonochloridate
62613813-25G
MOLE62613813-25GEA
0
EUR
MOLE62613813-25G
4-Nitrobenzylchlorformiat
4-Nitrobenzylchlorformiat
Formel:
C₈H₆ClNO₄ Molecular Weight: 215,59 g/mol |
MDL:
MFCD00007375 CAS-Nummer: 4457-32-3 EINECS: 224-708-6 |