(R,R)-(-)-2,4-Pentandiol

Lieferant: Molekula

Synonyme: (R,R)-(-)-2,4-Dihydroxypentan

63669768-1G
MOLE63669768-1GEA 0 EUR
MOLE63669768-1G
(R,R)-(-)-2,4-Pentandiol
(R,R)-(-)-2,4-Pentandiol
Formel: C₅H₁₂O₂
Molecular Weight: 104,15 g/mol
Siedepunkt: 207 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 50,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063893
CAS-Nummer: 42075-32-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR