1-(2-Pyridylazo)-2-Naphthol (PAN)
Lieferant: Molekula
Synonyme: PAN
63973572-5G
MOLE63973572-5GEA 0 EUR
MOLE63973572-5G
1-(2-Pyridylazo)-2-Naphthol (PAN)
1-(2-Pyridylazo)-2-Naphthol (PAN)
Formel: C₁₅H₁₁N₃O
Molecular Weight: 249.27 g/mol
Siedepunkt: 412
Schmelzpunkt: 137…140 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004071
CAS-Nummer: 85-85-8
EINECS: 201-637-9