3-Nitrophthalsäure
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 3-Nitro-1,2-benzoldicarbonsäure
64133332-100G
MOLE64133332-100GEA 0 EUR
MOLE64133332-100G
3-Nitrophthalsäure
3-Nitrophthalsäure
Formel: C₈H₅NO₆
Siedepunkt: 441 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 210…215 °C
MDL: MFCD00007138
CAS-Nummer: 603-11-2
EINECS: 210-030-8