(Brommethyl)cyclopropan
Lieferant: Molekula
64223627-5G
MOLE64223627-5GEA 0 EUR
MOLE64223627-5G
(Brommethyl)cyclopropan
(Brommethyl)cyclopropan
Formel: C₄H₇Br
Molecular Weight: 135 g/mol
Siedepunkt: 105 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001306
CAS-Nummer: 7051-34-5
EINECS: 230-331-8
UN: 1993
ADR: 3,III