N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid

Lieferant: Molekula
Gefahr

Synonyme: Trimethylsilyl-N-trimethylsilylacetamidat, Dynasylan, N,O-Bis(trimethylsilyl)essigsäureamid

64289732-100G
MOLE64289732-100GEA 0 EUR
MOLE64289732-100G
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid
Formel: C₈H₂₁NOSi₂
Molecular Weight: 203,43 g/mol
Siedepunkt: 162 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼24 °C
Dichte: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 40 °C
MDL: MFCD00008270
CAS-Nummer: 10416-59-8
EINECS: 233-892-7
UN: 2920
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR