2-Chinolinol

Lieferant: Molekula
Achtung

64661238-5G
MOLE64661238-5GEA 0 EUR
MOLE64661238-5G
2-Chinolinol
2-Chinolinol
Formel: C₉H₇NO
Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 199…200 °C
Dichte: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006743
CAS-Nummer: 59-31-4
EINECS: 200-420-6
Merck Index: 13,01835

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR