Maleimid
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: Maleinsäureimid
64677156-25G
MOLE64677156-25GEA 209 EUR
MOLE64677156-25G
Maleimid
Maleimid
Formel: C₄H₃NO₂
Molecular Weight: 97,07 g/mol
Siedepunkt: 102…105 °C (55 mmHg)
Schmelzpunkt: 90…93 °C
Dichte: 1,2493 g/cm³ (106 °C)
MDL: MFCD00005494
CAS-Nummer: 541-59-3
EINECS: 208-787-4
UN: 2923
ADR: 8,III