(S)-(+)-2-Pentanol

Lieferant: Molekula
Gefahr

Synonyme: (S)-(+)-Propyl methyl carbinol, (S)-(+)-Methyl propyl carbinol, (S)-(+)-2-Hydroxy pentane

64786361-500MG
MOLE64786361-500MGEA 459 EUR
MOLE64786361-500MG
(S)-(+)-2-Pentanol
(S)-(+)-2-Pentanol
Formel: C₅H₁₂O
Molecular Weight: 88.15 g/mol
Siedepunkt: 118
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 0.8169 g/cm³ (12.3 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00065952
CAS-Nummer: 26184-62-3
UN: 1105
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR