3-Aminophenylboronsäure Monohydrat
Lieferant: Molekula
Synonyme: Dihydroxy(3-aminophenyl)boran Monohydrat, (3-Aminophenyl)metaborsäure Monohydrat, 3-Aminobenzolboronsäure Monohydrat
64941781-1G
MOLE64941781-1GEA 71.6 EUR
MOLE64941781-1G
3-Aminophenylboronsäure Monohydrat
3-Aminophenylboronsäure Monohydrat
Formel: C₆H₈BNO₂·1H₂O
Molecular Weight: 154,96 g/mol
MDL: MFCD00149554
CAS-Nummer: 206658-89-1
EINECS: 250-189-0