4,4'-Dimethoxytritylchlorid
Lieferant: Molekula
Synonyme: DMT-Cl, 4,4'-Dimethoxytriphenylmethyl chloride
65276715-100G
MOLE65276715-100GEA 206 EUR
MOLE65276715-100G
4,4'-Dimethoxytritylchlorid
4,4'-Dimethoxytritylchlorid
Formel: C₂₁H₁₉ClO₂
Molecular Weight: 338,8 g/mol
MDL: MFCD00008409
CAS-Nummer: 40615-36-9
EINECS: 255-002-6