4-Sulfobenzoesäure Monokaliumsalz

Lieferant: Molekula

65542831-100G
MOLE65542831-100GEA 0 EUR
MOLE65542831-100G
4-Sulfobenzoesäure Monokaliumsalz
4-Sulfobenzoesäure Monokaliumsalz
Formel: C₇H₅KO₅S
MDL: MFCD00007509
CAS-Nummer: 5399-63-3
EINECS: 226-435-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR