3-Chinolincarbonsäure

Lieferant: Molekula

65676498-1G
MOLE65676498-1GEA 0 EUR
MOLE65676498-1G
3-Chinolincarbonsäure
3-Chinolincarbonsäure
Formel: C₁₀H₇NO₂
Molecular Weight: 173,17 g/mol
Siedepunkt: 345 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 282…283 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006770
CAS-Nummer: 6480-68-8
EINECS: 229-337-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR