4-Brompyridiniumchlorid
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 4-Brompyridin Hydrochlorid, 4-Brompyridin HCl
65801625-5G
MOLE65801625-5GEA 71.6 EUR
MOLE65801625-5G
4-Brompyridiniumchlorid
4-Bromopyridinium chloride
Formel: C₅H₅BrClN
Molecular Weight: 194,46 g/mol
Schmelzpunkt: 235…238 °C
MDL: MFCD00012828
CAS-Nummer: 19524-06-2
EINECS: 243-128-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III