Bronopol
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: 2-Brom-2-nitro-1,3-propandiol
65898637-100G
MOLE65898637-100GEA 140 EUR
MOLE65898637-100G
Bronopol
Bronopol
Formel: HOCH₂BrC(NO₂)CH₂OH
Molecular Weight: 199.99 g/mol
Siedepunkt: 388
Schmelzpunkt: 130…133 °C
Dichte: 1.91 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007390
CAS-Nummer: 52-51-7
EINECS: 200-143-0
UN: 3241
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,01432