2-Chlor-m-xylol
Lieferant: Molekula
Synonyme: 1-Chlor-2,6-dimethylbenzol, 2-Chlor-1,3-dimethylbenzol
66171826-25G
MOLE66171826-25GEA 0 EUR
MOLE66171826-25G
2-Chlor-m-xylol
2-Chlor-m-xylol
Formel: C₈H₉Cl
Molecular Weight: 140,61 g/mol
Siedepunkt: 186 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 1,053 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000565
CAS-Nummer: 6781-98-2
EINECS: 229-843-4