4-Pyridon

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 4-Pyridinol, γ-Pyridon, 4-Hydroxypyridin

66558004-100G
MOLE66558004-100GEA 146 EUR
MOLE66558004-100G
4-Pyridon
4-Pyridon
Formel: C₅H₅NO
Molecular Weight: 95,1 g/mol
Siedepunkt: 381 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 146…148 °C
MDL: MFCD00006419
CAS-Nummer: 626-64-2
EINECS: 210-958-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR