5-Brom-2-thiophensulfonylchlorid
Lieferant: Molekula
Synonyme: 5-Brom-2-thiophensulfonsäurechlorid, 5-Bromthiophen-2-sulfonylchlorid
66601772-5G
MOLE66601772-5GEA 0 EUR
MOLE66601772-5G
5-Brom-2-thiophensulfonylchlorid
5-Brom-2-thiophensulfonylchlorid
Formel: C₄H₂BrClO₂S₂
Molecular Weight: 261,55 g/mol
MDL: MFCD00084909
CAS-Nummer: 55854-46-1
UN: 3261
ADR: 8,II