3-Chlorphenylboronsäure
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-Chlorphenyl)metaborsäure, Dihydroxy(3-chlorphenyl)boran, 3-Chlorbenzolboronsäure
66647138-5G
MOLE66647138-5GEA
0
EUR
MOLE66647138-5G
3-Chlorphenylboronsäure
3-Chlorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₆BClO₂ Molecular Weight: 156,38 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00161354 CAS-Nummer: 63503-60-6 |