2-Mercapto-5-methoxybenzimidazol
Lieferant: Molekula
Synonyme: 1,3-Dihydro-5-methoxy-2H-benzimidazol-2-thion, 5-Methoxybenzimidazol-2-thiol, 2-Mercapto-5-methoxy-1H-benzimidazol
66787209-25G
MOLE66787209-25GEA 0 EUR
MOLE66787209-25G
2-Mercapto-5-methoxybenzimidazol
2-Mercapto-5-methoxybenzimidazole
Formel: C₈H₈N₂OS
Molecular Weight: 180,23 g/mol
Siedepunkt: 400 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 261…263 °C
MDL: MFCD00134581
CAS-Nummer: 37052-78-1
EINECS: 253-326-2