3-Methylcyclopentan-1,2-dion
Lieferant: Molekula
67214708-100G
MOLE67214708-100GEA 0 EUR
MOLE67214708-100G
3-Methylcyclopentan-1,2-dion
3-Methylcyclopentan-1,2-dion
Formel: C₆H₈O₂
Siedepunkt: 210 °C (1013 hPa)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001417
CAS-Nummer: 765-70-8
EINECS: 212-154-8