3,5-Dimethoxybenzylalkohol

Lieferant: Molekula

Synonyme: (3,5-Dimethoxyphenyl)methanol

67320628-5G
MOLE67320628-5GEA 0 EUR
MOLE67320628-5G
3,5-Dimethoxybenzylalkohol
3,5-Dimethoxybenzylalkohol
Formel: C₉H₁₂O₃
Siedepunkt: 106 °C (0,03 mmHg)
Schmelzpunkt: 48…50 °C
MDL: MFCD00004641
CAS-Nummer: 705-76-0
EINECS: 211-888-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR