(Benzyl)triphenylphosphoniumiodid
Lieferant: Molekula
67549788-5G
MOLE67549788-5GEA 0 EUR
MOLE67549788-5G
(Benzyl)triphenylphosphoniumiodid
(Benzyl)triphenylphosphoniumiodid
Formel: C₂₅H₂₂IP
Molecular Weight: 480,33 g/mol
Schmelzpunkt: 250…252 °C
CAS-Nummer: 15853-35-7
EINECS: 239-977-5