4-Brombenzylalkohol
Lieferant: Molekula
Synonyme: (4-Bromophenyl)methanol
67559164-25G
MOLE67559164-25GEA 0 EUR
MOLE67559164-25G
4-Brombenzylalkohol
4-Brombenzylalkohol
Formel: C₇H₇BrO
Molecular Weight: 187,04 g/mol
Siedepunkt: 268 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 77…78 °C
MDL: MFCD00004650
CAS-Nummer: 873-75-6
EINECS: 212-851-7