4-Nitrophthalimid
Lieferant: Molekula
Synonyme:
4-Nitrophthalsäureimid, 4-Nitro-1,2-benzoldicarbonsäureimid
67659894-25G
MOLE67659894-25GEA
0
EUR
MOLE67659894-25G
4-Nitrophthalimid
4-Nitrophthalimid
Formel:
C₈H₄N₂O₄ Molecular Weight: 192,13 g/mol Schmelzpunkt: 215 °C |
MDL:
MFCD00005884 CAS-Nummer: 89-40-7 EINECS: 201-905-5 |