Thioharnstoff

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: Aminomercaptoameisensäureamid, Thiocarbamid

67805791-1KG
MOLE67805791-1KGEA 160 EUR
MOLE67805791-1KG
Thioharnstoff
Thioharnstoff
Formel: NH₂CSNH₂
Molecular Weight: 76.12 g/mol
Schmelzpunkt: 174…177 °C
Dichte: 1.435 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008067
CAS-Nummer: 62-56-6
EINECS: 200-543-5
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,09443
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fff6222c54fe16ea4d36edcbf320745cb1e18d6&vid=e9ae5dc49e92d68f893244a5cd4e0245f289ed09&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR