1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indol
Lieferant: Molekula
Synonyme:
1,1,2-Trimethyl-1H-benzo[e]indole
69351493-5G
MOLE69351493-5GEA
0
EUR
MOLE69351493-5G
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indol
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indol
Formel:
C₁₅H₁₅N Molecular Weight: 209,29 g/mol |
MDL:
MFCD00082627 CAS-Nummer: 41532-84-7 EINECS: 255-429-8 |