Diethylentriaminpentaessigsäure

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: Idranal V, DTPA, Titriplex® V, Kestranal® Aza Pa, N-Carboxymethyliminobis(ethylennitrilo)tetraessigsäure, Diethylentriamin-N,N,N',N'',N''-pentaessigsäure

69522692-1KG
MOLE69522692-1KGEA 222 EUR
MOLE69522692-1KG
Diethylentriaminpentaessigsäure
Diethylentriaminpentaessigsäure
Formel: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
Molecular Weight: 393.35 g/mol
Schmelzpunkt: 220…222 °C
Dichte: 1.558 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004289
CAS-Nummer: 67-43-6
EINECS: 200-652-8
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,07202

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR