3,5-Dihydroxytoluol Monohydrat

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: Orcin Monohydrat, 5-Methylresorcin Monohydrat

70074916-25G
MOLE70074916-25GEA 146 EUR
MOLE70074916-25G
3,5-Dihydroxytoluol Monohydrat
3,5-Dihydroxytoluol Monohydrat
Formel: C₇H₈O₂·1H₂O
Molecular Weight: 142.15 g/mol
Siedepunkt: 290
Schmelzpunkt: 56…61 °C
Dichte: 1.29 g/cm³ (4 °C)
Flammpunkt: 159
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149092
CAS-Nummer: 6153-39-5
EINECS: 207-984-2
Merck Index: 12,06995

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR