N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimid Hydrochlorid
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimid Hydrochlorid, EDAC HCl, WSC HCl, EDAC Hydrochlorid, N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimid Monohydrochlorid, N'-(Ethylkohlenstoffimidoyl)-N,N-dimethylpropan-1,3-diaminmonohydrochlorid, EDC Hydrochlorid, EDC HCl
71674020-25G
MOLE71674020-25GEA 68.2 EUR
MOLE71674020-25G
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimid Hydrochlorid
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimid Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₇N₃·HCl
Molecular Weight: 191.7 g/mol
Schmelzpunkt: 112…113 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00012503
CAS-Nummer: 25952-53-8
EINECS: 247-361-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25d8bf2864bcf21ffe6dcca6f22388d1fe427e22&vid=9080dd6b66a1622ef32a2da2138f85e44cc881b8&prid=web&clid=SAPDAM