9-Fluorenylmethylchlorformiat (Fmoc-Chlorid)
Lieferant: Molekula
Synonyme: (9H-Fluoren-9-yl)methyl carbonochloridate, 9-Fluorenylmethyl chloroformate, Fmoc-Cl, 9H-Fluoren-9-ylmethyl chloroformate, Chloroformic acid 9-fluorenylmethyl ester, FMOCCl
72095944-5G
MOLE72095944-5GEA 68.2 EUR
MOLE72095944-5G
9-Fluorenylmethylchlorformiat (Fmoc-Chlorid)
9-Fluorenylmethylchlorformiat (Fmoc-Chlorid)
Formel: C₁₅H₁₁ClO₂
Molecular Weight: 258.7 g/mol
MDL: MFCD00001138
CAS-Nummer: 28920-43-6
EINECS: 249-313-6
UN: 2923
ADR: 8 II