2,5-Dimethoxyanilin
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2,5-Dimethoxybenzamin
72723280-100G
MOLE72723280-100GEA 0 EUR
MOLE72723280-100G
2,5-Dimethoxyanilin
2,5-Dimethoxyanilin
Formel: C₈H₁₁NO₂
Molecular Weight: 153,18 g/mol
Siedepunkt: 270 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008368
CAS-Nummer: 102-56-7
EINECS: 203-040-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III