Methyl-2,4-dihydroxy-3,6-dimethylbenzoat
Lieferant: Molekula
Synonyme:
2,4-Dihydroxy-3,6-dimethylbenzoesäuremethylester
73626632-5G
MOLE73626632-5GEA
0
EUR
MOLE73626632-5G
Methyl-2,4-dihydroxy-3,6-dimethylbenzoat
Methyl-2,4-dihydroxy-3,6-dimethylbenzoat
Formel:
C₁₀H₁₂O₄ Molecular Weight: 196,2 g/mol Dichte: 1 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00157202 CAS-Nummer: 4707-47-5 EINECS: 225-193-0 |