2-Chlor-5-fluoranilin
Lieferant: Molekula
74229030-5G
MOLE74229030-5GEA 0 EUR
MOLE74229030-5G
2-Chlor-5-fluoranilin
2-Chlor-5-fluoranilin
Formel: C₆H₅ClFN
Molecular Weight: 145,56 g/mol
MDL: MFCD00084852
CAS-Nummer: 452-83-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III